missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Parathyroid hormone (1-34) (rat)

Parathyroid hormone (PTH) receptor agonist
Marke: Tocris Bioscience™ 6301/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Parathyroid hormone (1-34) (rat) is a parathyroid hormone (PTH) receptor agonist. Increases serum PTH levels and bone mass in rats.Spezifikation
| Rat | |
| 98614-76-7 | |
| Biological reactions | |
| Protein agonist | |
| RUO - research use only |
| 95% | |
| Store at −20°C | |
| 4057.74g/mol | |
| 1 mg | |
| AVSEIQLMHNLGKHLASVERMQWLRKKLQDVHNF |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
For Research Use Only