Learn More
Parbendazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485636
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16485636 100 mg -
16471107 50 mg 50 Milligramm
16404858 10 mg -
16403266 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485636 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY115364
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Parbendazole is a potent inhibitor of microtubule assembly, destabilizes tubulin, with an EC50 of 530 nM, and exhibits a broad-spectrum anthelmintic activity.
Parbendazole is a potent inhibitor of microtubule assembly, destabilizes tubulin, with an EC50 of 530 nM, and exhibits a broad-spectrum anthelmintic activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Parbendazole
Physikalische Form Solid
CAS 14255-87-9
Farbe Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H17N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym SKF 29044
Löslichkeitsinformationen DMSO : 4 mg/mL (16.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(CCCC)C=C2N1
Molekulargewicht (g/mol) 247.29
Formelmasse 247.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research