Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-T-Verbindungsstück mit Überwurfmutter
Eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und geeignet für höhere Drücke als Stecknippelanschlüsse.
84.40 € - 146.00 €
Spezifikation
Produkttyp | T-Verbindungsstück mit Überwurfmutter |
---|---|
Beschreibung | T-Verbindungsstück mit Überwurfmutter |
Autoklavierbar | Ja |
Material | PFA |
Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11745738
|
Cole-Parmer™
31320-29 |
1/8 Zoll |
84.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11806274
|
Cole-Parmer™
31320-32 |
1/2 Zoll |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit, langlebige PFA-Zusammensetzung.
- Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
- Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
T-Verbindungsstück mit Überwurfmutter | |
Ja | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
T-Verbindungsstück mit Überwurfmutter | |
PFA |