Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Klemmverschraubung mit T-Stück
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme
Marke: Cole-Parmer™ 06444-61
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Nenndruck bis maximal 220 psi bei 77 °F (25 °C)
- Einsetzbar von 32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
Spezifikation
T-Verbindungsstück mit Überwurfmutter | |
Ja | |
3.97 mm | |
2 3/16 Zoll | |
1/4 Zoll | |
1/4 Zoll | |
1 7/16 Zoll | |
Schwarz |
Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter | |
5/35 Zoll | |
Polypropylen | |
1/4 Zoll | |
Nur Autoklav | |
37 mm | |
T-förmig |