Learn More
Thermo Scientific Chemicals PARP-Inhibitor VIII, PJ34
Artikelnummer. 15466369
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466369 25 mg 25 Milligramm
15456369 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466369 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64413.MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 344458-15-7 | C17H17N3O2·HCl, C17H18ClN3O2 | 331.80 g/mol
A cell-permeable, water-soluble phenanthridinone-derivative that acts as a potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ein zelldurchlässiges, wasserlösliches Phenanthridinon-Derivat, das als potenter Inhibitor der Poly(ADP-Ribose)-Polymerase fungiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344458-15-7
Summenformel C17H17N3O2·HCl
Synonym 2-Dimethylamin-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamidhydrochlorid
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiges, wasserlösliches Phenanthridinon-Derivat, das als potenter Inhibitor der Poly(ADP-Ribose)-Polymerase fungiert
Formelmasse 331,80g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich und hygroskopisch
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest