Learn More
Brannan™ Laborthermometer mit grüner Füllung, teilweise eintauchend
Kräftige, gut ablesbare Anzeige der Messwerte. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchende Thermometer mit grüner Alkoholfüllung sind aus gegossenem, nicht gewalztem Glas konstruiert, um eine höhere Bruchsicherheit zu gewährleisten. Mit integrierter Blase und verstärkter Rührspitze.
Marke: Brannan™ 44/403/5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30060kg
Beschreibung
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende Kappe mit Aufhängungsring.
- Grünes Kerosin ist mit Wasser mischbar
- Grüne, mischbare Flüssigkeit für leuchtende, leicht ablesbare Messwerte
- Die nicht rollende Eigenschaft des Geräts aus gegossenem Glas hilft, ein Zerbrechen zu vermeiden
- Integraler Balg mit verstärkter Rührspitze
- Wiederverwertbar
- Ideal für den Gebrauch in der Lehre geeignet
Spezifikation
Ideal für Schulungszwecke | |
305 mm | |
Grüner Alkohol | |
Laborthermometer | |
110 °C | |
− 10 °C | |
Schulungsnutzung | |
1 °C |
Teilweises Eintauchen | |
Glas | |
16.2 g | |
230 °F | |
14 °F | |
–10 bis 110 ° °C | |
±1,0 bei 35 °C | |
76 mm |