Learn More
3M™ Atemschutzmaske, K100-Serie
3M™ Atemschutzmaske K101, FFP1, ohne Ventil bietet Atemschutz der Klasse FFP1 vor Schwebeteilchen und nichtflüchtigen Flüssigkeiten
Marke: 3M™ 7000108734
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kostengünstiges Einweg-Atemschutzgerät
- Rautenförmige Frontplatte, die auch bei heißer oder feuchter Witterung ihre Form behält
- Flach faltbares Design für einfache Aufbewahrung
- Farbcodierte Nasenklemme zur einfachen Identifizierung
- Ein Schlaufenriemen ermöglicht eine einfache Einstellung für eine bequeme Passform
- Komplett ohne Heftklammern und einzeln verpackt
- Einzeln verpackt
- Erfüllt Verstopfungsanforderungen gemäß EN 149:2001+A1:2009, gewährleistet eine längere Lebensdauer der Atemschutzmaske bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Atmungsfreiheit
Spezifikation
CE | |
Flach gefaltete Feinstaub-/Dampfatemmaske FFP1 | |
Ohne Ventil |
Ja | |
Particulate Respirator | |
3M K101 |