Learn More
Parvalbumin Antibody (CL15070) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
422.00 € - 605.00 €
Spezifikation
Antigen Parvalbumin
Klon CL15070
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:2500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:5000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30279351
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43649-100ul
100 μL
605.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30279556
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43649-25ul
25 μL
422.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Parvalbumin Monoclonal antibody specifically detects Parvalbumin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Parvalbumin
1 mg/mL
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Neuroscience
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
5816
IgG1
Protein A purified
CL15070
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:2500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:5000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
D22S749, MGC116759, parvalbumin, parvalbumin alpha, PV
This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P20472, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.