Learn More
Pasiniazid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422309
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16422309 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16422309 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1048
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pasiniazid is an anti-TB and anti-leprosy drug, used to treat various types of TB and leprosy.
Pasiniazid is an anti-TB and anti-leprosy drug, used to treat various types of TB and leprosy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pasiniazid
CAS 2066-89-9
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H14N4O4
Menge 1 g
Synonym Paraniazide Pasiniazide Isonicotinic acid hydrazide p-aminosalicylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 160 mg/mL (551.21 mM)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)NN.O=C(O)C2=CC=C(N)C=C2O
Molekulargewicht (g/mol) 290.27
Formelmasse 290.27
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation