Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Path-Chek Listerien-Wischtest
Einfacher Wischtest zum sofortigen Nachweis von Listeria durch direkte Untersuchung von Oberflächen.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts PC080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg
Beschreibung
- Path-Chek Hygienetest
- Schnelltestsystem für den Nachweis einer Reihe von Bakterien auf Arbeitsflächen und dem Verarbeitungsumfeld.
- Einfacher Wischtest zum sofortigen Nachweis von Listeria durch direkte Untersuchung von Oberflächen.
Spezifikation
Listeria | |
Wischtest | |
Nur Medien (Tupfer sind nicht enthalten) | |
100 Tests |