Learn More
DiscoverX PathHunter™ Anti-EA Antibody
The PathHunter™ Anti-EA Antibody is an antibody against the large enzyme acceptor (EA) fragment of β-galactosidase. This antibody is provided as a vial of 100μg of antibody in buffer at 2mg/mL.
Marke:  DiscoverX 93-0246L
Encompass
Artikelnummer. 17332829
  • 1933.50 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PathHunter Anti-EA Antibody is an antibody against the large enzyme acceptor (EA) fragment of β-galactosidase used in an enzyme fragment complementation assay. This antibody is a mouse monoclonal of subclass IgG2a(κ). This antibody is provided as a vial of 100μg of antibody in buffer at 2mg/mL.
Spezifikation
Spezifikation
100 μg
Antibodies
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.