Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS INSRa Functional Assay
Click to view available options
Menge:
2 Fläschchen
Packungsgröße:
2 Ampullen
Beschreibung
The PathHunter™ U2OS INSRa Functional Assay provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting RTKs. This kit assesses RTK activation via detection of activated INSRa dimerization-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged INSRa and an EA-tagged SH2 domain protein. Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Eingabe | SH2 Recruitment |
| Zelllinie | U2OS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Lines |
| Primärer Agonist | Insulin, Human |
| Menge | 2 Fläschchen |
| Zieleintrag | INSRa |
| Zugriffsnummer | NM_001079817 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.