Läs mer
Läs mer
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa with Absorbent
Beskrivning
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
- Diagnostic Samples
- Category A and B Infectious Substances
- Blood Vials
- Swabs
Specifikationer
Specifikationer
| Enthält | 6 Einbuchtungen |
| Größe | A4 |
| Typ | Leak-proof Sample Pouch |
| Abmessungen (L x B) | 308 x 230 mm (12,1 x 9,1 in.) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?