Learn More
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa with Absorbent
Artikelnummer. 17424602
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
A3
A4
A5
Abmessungen (L x B):
230 x 152 mm (9,1 x 6,0 in.)
308 x 230 mm (12,1 x 9,1 in.)
359 x 261 mm (14,1 x 10,3 in.)
Enthält:
4 Einbuchtungen
6 Einbuchtungen
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Abmessungen (L x B) Enthält Packungsgröße
17424602 A3 359 x 261 mm (14,1 x 10,3 in.) 6 Einbuchtungen 50 Stück
17414602 A5 230 x 152 mm (9,1 x 6,0 in.) 4 Einbuchtungen 50 Stück
17404602 A4 308 x 230 mm (12,1 x 9,1 in.) 6 Einbuchtungen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17424602 Lieferant Intelsius™ Lieferanten-Nr. BP006
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The PathoPouch™ 95kPa with Absorbent is a flexible, leak-proof secondary pouch designed to withstand 95 kPa of pressure in compliance with Category A and B regulations. Suitable for the transportation of a variety of sample containers.
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
  • Diagnostic Samples
  • Category A and B Infectious Substances
  • Blood Vials
  • Swabs
Spezifikation
Enthält 6 Einbuchtungen
Größe A3
Typ Leak-proof Sample Pouch
Abmessungen (L x B) 359 x 261 mm (14,1 x 10,3 in.)