Learn More
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa with Absorbent
The PathoPouch™ 95kPa with Absorbent is a flexible, leak-proof secondary pouch designed to withstand 95 kPa of pressure in compliance with Category A and B regulations. Suitable for the transportation of a variety of sample containers.
153.73 € - 390.68 €
Produktcode | Marke | Größe | Abmessungen (L x B) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Abmessungen (L x B) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17414602
|
Intelsius™
BP002 |
A5 | 230 x 152 mm (9.1 x 6.0 in.) | 4 Bays |
153.73 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17404602
|
Intelsius™
BP001 |
A4 | 308 x 230 mm (12.1 x 9.1 in.) | 6 Bays |
321.44 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17424602
|
Intelsius™
BP006 |
A3 | 359 x 261 mm (14.1 x 10.3 in.) | 6 Bays |
390.68 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Suitable for the transportation of a variety of samples including:- Diagnostic Samples
- Category A and B Infectious Substances
- Blood Vials
- Swabs
Spezifikation
Leak-proof Sample Pouch |