Learn More
Intelsius™ PathoSeal™ 95
Artikelnummer. 17494602
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
A3
A4
A5
A6
Abmessungen (L x B):
139 x 99 mm (5,5 x 3,9 in.)
201 x 152 mm (7,9 x 6.0 in.)
284 x 200 mm (11,2 x 7,9 in.)
394 x 310 mm (15,5 x 12,2 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17494602 A4 284 x 200 mm (11,2 x 7,9 in.) 100 Stück
17404612 A6 139 x 99 mm (5,5 x 3,9 in.) 500 Stück
15604886 A5 201 x 152 mm (7,9 x 6.0 in.) -
17414612 A3 394 x 310 mm (15,5 x 12,2 in.) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Se returpolicy
Produktkod. 17494602 Leverantör Intelsius™ Leverantörsnummer BZ009
Verfügbar ab: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The PathoSeal™ 95 is a flexible secondary packaging solution certified to withstand a pressure difference of 95 kPa in order to comply with UN3373 Biological Substance, Category B regulations.
  • Suitable for use within Category B packaging solutions
  • Tamper evident seal
  • Simple close system for fast sample collection
  • Uniquely numbered for sample traceability
  • External document pouch for relevant paperwork
  • Certified to withstand 95 kPa
Specifikationer
Enthält 200 mL Absorbent
Zertifizierung/Konformität UN3373
Größe A4
Typ Sample Transport Bag
Abmessungen (L x B) 284 x 200 mm (11,2 x 7,9 in.)
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.