missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pazopanib Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495686 100 mg 100 Milligramm
16474908 10 mg -
16461157 50 mg 50 Milligramm
16421626 500 mg 500 Milligramm
16421026 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16495686 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12009

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pazopanib Hydrochloride (GW786034 Hydrochloride) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with an IC50 of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.

Pazopanib Hydrochloride (GW786034 Hydrochloride) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with an IC50 of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pazopanib Hydrochloride
CAS 635702-64-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24ClN7O2S
Menge 100 mg
Synonym GW786034 (Hydrochloride)
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (21.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(C=C1S(N)(=O)=O)NC2=NC=CC(N(C3=CC4=NN(C(C)=C4C=C3)C)C)=N2.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 473.98
Formelmasse 473.98
Reinheit (%) 99.82%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.