Learn More
Pazufloxacin mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498426
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16498426 100 mg
16432206 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498426 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0724A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pazufloxacin mesylate
Physikalische Form Solid
CAS 163680-77-1
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H19FN2O7S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym T-3762 Pazufloxacin methanesulfonate Pazufloxacin mesilate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (241.31 mM)
SMILES O=C(C(C1=O)=CN2[C@@H](C)COC3=C(C4(N)CC4)C(F)=CC1=C23)O.CS(=O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 414.41
Formelmasse 414.41
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research