Learn More
PBS 10X, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11407130 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11407130 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11407130 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 11PBS10X02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PBS10 X Rnase, Dnase, Protease-frei, gefiltert durch0,2μ m PTFE.
  • Der PBS 10X-Puffer ist ideal für die Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Werts, und da er isotonisch und ungiftig für Zellen ist, kann er in einer Vielzahl von biologischen Anwendungen eingesetzt werden.
  • PBS 10X wird häufig als Wasch- und Verdünnungspuffer verwendet und dient auch zur Bestimmung eines Referenzspektrums bei der Messung der Proteinadsorption.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1,06 g/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Zellkulturen geeignet
pH 7,4
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l