Learn More
PBS, 10X-Lösung, molekularbiologische Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15815418 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15815418 100 ml 100 Milliliter
15825418 1 l 1 Liter
15835418 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15815418 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J75889.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die biologische Forschung. Thermo Scientific™ PBS,10x-Lösung, molekularbiologischer Gütegrad, wird durch 0.2 μm gefiltert und in haltbare, quadratische Nalgene Flaschen abgefüllt und aufrecht in Kartons verpackt.
  • Besteht aus 80.6 mM Natriumphosphat, 19.4 mM Kaliumphosphat, 27 mM KCl und 1.37 M NaCl in hochreinem dH2O
  • Gefiltert und dosiert in robuste, quadratische Nalgene Flaschen und aufrecht stehenden Karton mit praktischem Auslauf
  • Auf 1X mit hochreinem dH2O verdünnen, um eine Lösung aus 10 mM Phosphat zu erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 7,4
Physikalische Form Lösung
Menge 100 ml
Zusammensetzung 80,6 mM Natriumphosphat, 19,4 mM Kaliumphosphat, 27 mM KCl und 1,37 M NaCl in hochreinem dH2O