Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 1 X Pulver, pH 7.4, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10562765
Change view
Click to view available options
Menge:
98,9 Gramm (ergibt 10 l Lösung)
492 Gramm (ergibt 50 l Lösung)
Packungsgröße:
492 Gramm
98.90 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10562765 492 Gramm (ergibt 50 l Lösung) 492 Gramm
10316743 98,9 Gramm (ergibt 10 l Lösung) 98.90 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10562765
Marke: Fisher BioReagents BP66150
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Produkt bietet eine bequeme Möglichkeit, große Mengen von Standard-1-X Phosphatpuffer herzustellen. Jede Flasche enthält 98.9 g oder 492 g zur Rekonstitution in 10 l bzw. 50 l Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 492 Gramm (ergibt 50 l Lösung)
Verpackung Poly-Flasche