Learn More
MP Biomedicals™ PBS-Tabletten, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11435015 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tabletts
200 Tabletten
500 Tabletten
Packungsgröße:
100 Tabletten
200 Tabletten
500 Tabletten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435015 100 Tabletts 100 Tabletten
17378783 200 Tabletten 200 Tabletten
11455015 500 Tabletten 500 Tabletten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435015 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 092810305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 €
    168.00 € / 100 Tabletten
    Sparen 9.00 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphatgepufferte Salzlösungstabletten (PBS) sind eine ausgewogene Salzmischung zur einfachen Herstellung von PBS-Pufferlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Reagenzienherstellung, Verdünnung von Zellen für die Durchflusszytometrie und Zellkulturreagenzien.
  • Chemikalien müssen nicht abgewogen und gemischt werden
  • Die PBS-Tabletten einfach in Wasser auflösen
  • Eine in 100 ml Wasser gelöste Tablette ergibt einen Puffer mit 0,01 M Phosphat, 0,0027 M KCl und 0,137 M NaCl, pH 7,4 bei 25 °C.
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Physikalische Form Tablet
Menge 100 Tabletts
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Enthält Ohne Kalzium, ohne Magnesium
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55