Learn More
PBS-Tabletten, MP Biomedicals
1 Tablette = 100 ml
203.52 € - 451.56 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11435015
|
MP Biomedicals
092810305 |
100 Tabletten |
203.52 €
100 Tabletten |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17378783
|
MP Biomedicals
092810306 |
200 Tabletten |
221.54 €
200 Tabletten |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11455015
|
MP Biomedicals
092810307 |
500 Tabletten |
451.56 €
500 Tabletten |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die Rolle einer ausgewogenen Salzlösung in der Zellkultur ist vielfältig und lässt sich in vier Hauptfunktionen unterteilen:
- Dient als Bewässerungs-, Transport- und Verdünnungsflüssigkeit und hält das intra- und extrazelluläre osmotische Gleichgewicht aufrecht
- Liefert Wasser und große Mengen bestimmter anorganischer Ionen für Zellen, die für den normalen Zellstoffwechsel erforderlich sind
- Stellt in Kombination mit einem Kohlenhydrat wie Glukose die Hauptenergiequelle für Zelle Metabolismus bereit
- Bietet ein Puffersystem, um das Medium innerhalb des physiologischen pH-Bereichs zu halten (7.2 bis 7.6)
Spezifikation
Ohne Kalzium, ohne Magnesium |