missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCI 29732, MedChemExpress

Artikelnummer. 16457448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16457448 10 mg 10 Milligramm
16467416 100 mg -
16449927 5 mg -
16403477 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16457448 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18010

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PCI 29732 is a potent, orally active, reversible BTK inhibitor with Kiapp values of 8.2, 4.6, and 2.5 nM for BTK, Lck and Lyn, respectively. PCI 29732 shows only modest inhibitory activity against Itk, another Tec family kinase. PCI 29732 inhibits the function of ABCG2 by competitively binding to the ATP-binding site of ABCG2.

PCI 29732 is a potent, orally active, reversible BTK inhibitor with Kiapp values of 8.2, 4.6, and 2.5 nM for BTK, Lck and Lyn, respectively. PCI 29732 shows only modest inhibitory activity against Itk, another Tec family kinase. PCI 29732 inhibits the function of ABCG2 by competitively binding to the ATP-binding site of ABCG2.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PCI 29732
CAS 330786-25-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H21N5O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 53 mg/mL (142.69 mM) ∣Ethanol : 10 mg/mL (26.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)=NN2C5CCCC5
Molekulargewicht (g/mol) 371.44
Formelmasse 371.44
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.