Learn More
MedChemExpress PCI-33380
Artikelnummer. 16499516
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499516 50 mg -
16495687 5 mg 5 Milligramm
16472948 10 mg 10 Milligramm
16412556 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499516 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY100335
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress PCI-33380 is an irreversible and selective Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) inhibitor (fluorescent probe).
Spezifikation
Menge 50 mg
Produkttyp Reference compound
Molekulargewicht 855.78 g/mol
Löslichkeit DMSO : ≥ 50 mg/mL (58.43 mM)
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
CAS 1022899-36-0