Learn More
PCK1 Mouse anti-Mouse, Unconjugated, Clone: 2F11B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PCK1
Klon 2F11B5
Konzentration 760 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16829125
Unterlagen ansehen
Proteintech
66862-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16819125
Unterlagen ansehen
Proteintech
66862-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The PCK1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PCK1. This antibody recognizes mouse, rat, pig, human antigen. The PCK1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PCK1
760 μg/mL
Monoclonal
Mouse
5105
Primary
2F11B5
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse, Rat, Pig, Human