Learn More
PCL 016, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441248
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16441248 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16441248 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYI0660
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PCL 016
Physikalische Form Solid
CAS 98-98-6
Farbe White to Off-White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H5NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (812.28 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (406.14 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research