Learn More
Greiner Bio-One PCR-Streifenröhrchen ohne Kappe
Zum Einsatz in der Forschung. Die Greiner Bio-One PCR-Röhrchenstreifen ohne Kappe sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA.
Marke: Greiner Bio-One 673271
121.93 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21639" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Dünnwandig für optimale Wärmeübertragung
- Niedrige Verdampfungsrate bei PCR
Spezifikation
Divers |