Learn More
Greiner Bio-One PCR-Streifenröhrchen ohne Kappe
Zum Einsatz in der Forschung. Die Greiner Bio-One PCR-Röhrchenstreifen ohne Kappe sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA.
Marke:  Greiner Bio-One 673273
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925331
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht-pyrogen
  • Dünnwandig für optimale Wärmeübertragung
  • Niedrige Verdampfungsrate bei PCR
Spezifikation
Spezifikation
Rot
PCR
Polypropylen
0.2 ml
Unsteril
Streifen mit PCR-Röhrchen