missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCSK9 Monoclonal Antibody (OTI8C12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA811842S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PCSK9 Monoclonal antibody specifically detects PCSK9 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| PCSK9 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q8NBP7 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 255738 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI8C12 | |
| Unconjugated | |
| PCSK9 | |
| AI415265; AI747682; convertase subtilisin; convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein; FH3; HCHOLA3; hypercholesterolemia; LDLCQ1; NARC1; NARC-1; neural apoptosis regulated convertase 1; neural apoptosis-regulated convertase 1; OTTHUMP00000009833; PC9; PCSK9; Proprotein convertase 9; proprotein convertase PC9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; PSEC0052; Subtilisin/kexin-like protease PC9 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 153-692 of human PCSK9 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur