Learn More
PD 117519, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484216
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 16484216
Marke: Medchem Express HY100032
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress PD 117519 (CI947) is an A2A adenosine agonist which has shown oral antihypertensive activity in pharmacological animal models.
PD 117519 (CI947) is an A2A adenosine agonist which has shown oral antihypertensive activity in pharmacological animal models.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PD 117519
CAS 96392-15-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21N5O4
Menge 100 mg
Synonym CI947
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.82 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N[C@@H]4CCC5=C4C=CC=C5)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 383.4
Formelmasse 383.4
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.