Learn More
(+)-PD 128907 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493036 25 mg -
16480667 50 mg 50 Milligramm
16467057 5 mg -
16424348 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493036 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY110000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress (+)-PD 128907 hydrochloride is a selective dopamine D2/D3 receptor agonist, with Kis of 1.7, 0.84 nM for human and rat D3 receptors, 179, 770 n M for human and rat D3 receptors, respectively.
(+)-PD 128907 hydrochloride is a selective dopamine D2/D3 receptor agonist, with Kis of 1.7, 0.84 nM for human and rat D3 receptors, 179, 770 n M for human and rat D3 receptors, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-PD 128907 hydrochloride
CAS 300576-59-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H20ClNO3
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20.83 mg/mL (72.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (58.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCN1[C@@]2([H])[C@@](OCC1)([H])C3=CC(O)=CC=C3OC2.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 285.77
Formelmasse 285.77
Reinheit (%) 98.6%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation