Learn More
PD-L1/CD274 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 17952-1-AP-150UL
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16887964
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
PD-L1 (Programmed death receptor ligand 1, B7-H1, CD274) is a 40 kDa transmembrane protein and B7 family member. PD-L1 has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production, and PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion. Together with B7.1, PD-L1 can inactivate T cells and this relationship is a focal point of cancer therapeutic treatment. At least two isoforms of PDL-1 are known to exist.
Tekniske data
Tekniske data
PD-L1/CD274
Polyclonal
Unconjugated
CD274
PD-L1/CD274
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
29126, 499342, 60533
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9EP73, Q9NZQ7
CD274
PD-L1/CD274 Fusion Protein Ag12432
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.