Learn More
PD-L1/CD274 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PD-L1/CD274
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16897964
Unterlagen ansehen
Proteintech
17952-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16887964
Unterlagen ansehen
Proteintech
17952-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PD-L1 (Programmed death receptor ligand 1, B7-H1, CD274) is a 40 kDa transmembrane protein and B7 family member. PD-L1 has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production, and PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion. Together with B7.1, PD-L1 can inactivate T cells and this relationship is a focal point of cancer therapeutic treatment. At least two isoforms of PDL-1 are known to exist.
Spezifikation
Spezifikation
PD-L1/CD274
Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q9EP73, Q9NZQ7
29126, 499342, 60533
PD-L1/CD274 Fusion Protein Ag12432
Primary
-20°C
CD274
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
PD-L1/CD274
CD274
IgG
Antigen Affinity Chromatography