Learn More
STEMCELL Technologies PD0325901
Artikelnummer. 17100042
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17100042 10 mg 10 Milligramm
17139971 25 mg -
17190032 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17100042 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 72184
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits MEK
  • PD0325901 is a selective, cell permeable inhibitor of the MEK/ERK pathway that inhibits the activation and downstream signaling of MEK
  • It is an extremely potent inhibitor, suppressing the phosphorylation of ERK in C26 cells at very low concentrations (IC50 = 0.33 nM) (Bain et al.), Barrett et al.)
Spezifikation
CAS 391210-10-9
Menge 10 mg
Summenformel C16H14F3IN2O4
Reinheit ≥ 98%