missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies PD98059
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
- PD98059 is a selective, cell permeable inhibitor of the MEK/ERK pathway that acts by preventing the activation of MEK1 (IC50 = 2 - 7 μM) and MEK2 (IC50 = 50 μM) by upstream kinases
- It does not inhibit activated MEK, or the p38 MAPK pathway
- (Alessi et al.), Davies et al.), Dudley et al.)
- Enhances the growth and self-renewal of mouse embryonic stem (ES) cells (Burdon et al.), Qi et al.)
- Permits derivation of mouse ES cells from the refractory CBA mouse strain (Buehr and Smith)
- Blocks the differentiation of mouse ES cells (Burdon et al.)
- Enhances adipogenic differentiation and blocks osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells (Jaiswal et al.)
- Decreases number of AML blast colonies with minimal effect on normal hematopoietic progenitors (Milella et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 167869-21-8 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C16H13NO3 |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur