Learn More
Molecular Probes™ PDAM (1-Pyrenyldiazomethane)
PDAM (1-Pyrenyldiazomethan)
Marke: Molecular Probes™ P1405
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das fluoreszierende Diazomethyl-Derivat PDAM (1-Pyrenyldiazomethan) wird häufig zur Derivatisierung von Biomolekülen verwendet. Diazoalkan reagiert mit der Zugabe von Katalyse und kann für die direkte Carbonsäure-Modifikation von Proteinen und synthetischen Polymeren verwendet werden. Fluoreszierende Diazoalkane reagieren ebenfalls mit Phosphaten. PDAM wird als Alternative zu ADAM empfohlen, da es eine wesentlich bessere chemische Stabilität aufweist. Darüber hinaus beträgt die Nachweisgrenze für Konjugate mit PDAM Berichten zufolge etwa 20 bis 30 Femtomole, was fünfmal besser ist als für ADAM-Konjugate.Spezifikation
25 mg | |
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern. | |
Nasses Eis | |
Pyren |
PDAM | |
Carbonsäure | |
Diazoalkan | |
Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.