Learn More
PDD 00017273, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16464188 10 mg -
16456907 5 mg 5 Milligramm
16442986 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16464188 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108360
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PDD 00017273 is a potent inhibitor of Poly(ADP-ribose) Glycohydrolase (PARG), with an IC50 of 26 nM, and a KD of 1.45 nM.
PDD 00017273 is a potent inhibitor of Poly(ADP-ribose) Glycohydrolase (PARG), with an IC50 of 26 nM, and a KD of 1.45 nM.
Specifications
Chemischer Name oder Material PDD 00017273
CAS 1945950-21-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H26N6O4S2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (48.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=S(C1=CC2=C(N(CC3=CC(C)=NN3C)C(N(CC4=CN=C(C)S4)C2=O)=O)C=C1)(NC5(C)CC5)=O
Molekulargewicht (g/mol) 514.62
Formelmasse 514.62
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death