Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Gitterrost verzinkt
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 24151
Weitere Details : Netto-Gewicht : 115.00000kg
Artikelnummer. 17806486
  • 1477.64 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 L
IBC Spill Pallet
1280.00 mm
1280.00 mm
870.00 mm
1660.00 mm
115 kg
264.2 gal.
Polyethylen
50.39 in.
50.39 in.
34.25 in.
65.35 in.
253.53 lb.