Learn More
BRAND™ LDPE Stopfen, rutschfest
Artikelnummer. 10354061 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10354061 12 mm 1000 Stück
10058670 16mm 1000 Stück
2 options
Artikelnummer. 10354061
Marke: BRAND™ 114730
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) BRAND™ Griffstopfen aus LDPE eignen sich für den Einsatz in Proben- und Sedimentationsröhrchen. Die Doppelringstopfen verhindern ein Austreten der Proben. Die gerillten Kanten lassen sich gut greifen und festhalten.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Zur Verwendung mit Proben- und Sedimentationsröhrchen.
  • Stopfen mit zwei Ringen verhindert ein Auslaufen der Probe.
  • Besserer Halt und Handhabung durch geriffelten Rand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proben- und Sedimentationsröhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BRAND™ Probenröhrchen 114750, 114760
Menge Je 1000
Größe 11,5 bis 12 mm D
Material LDPE
Produkttyp Griffstopfen