Learn More
Hamilton™ PEEK HPLC-Vorsäule, Starterkit
373.00 € - 380.00 €
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11503334
|
Hamilton™
79831 |
7 μm |
373.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11523334
|
Hamilton™
79361 |
12 bis 20 μm |
380.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HPLC-Vorsäulen-Starterkit | |
PEEK |