Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 1/32 Zoll Außendurchmesser, 50 Fuß
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
333.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/32 Zoll |
---|---|
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16642552
|
Trajan Scientific and Medical
1301002500-50F |
Naturfarben | 0,0025 in. |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16682552
|
Trajan Scientific and Medical
1301004006-50F |
Schwarz | 0,004 in. |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15790979
|
Trajan Scientific and Medical
1301005001-50F |
Rot | 0.005 Zoll |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15730989
|
Trajan Scientific and Medical
1301007002-50F |
Gelb | 0.007 Zoll |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15770989
|
Trajan Scientific and Medical
1301010003-50F |
Blau | 0.010 Zoll |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15710999
|
Trajan Scientific and Medical
1301015008-50F |
Grau | 0.015 Zoll |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16622562
|
Trajan Scientific and Medical
1301015000-50F |
Naturfarben | 0,015 in. |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15750999
|
Trajan Scientific and Medical
1301020004-50F |
Orange | 0.020 Zoll |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Specifications
1/32 Zoll | |
50 ft. | |
100 °C |
Nur für Forschungszwecke