missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 360μ m Innendurchmesser, 50 ft
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
333.00 €
Spezifikation
pH-Bereich | 2 bis 14 |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 360 μm |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Material | PEEK |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15771049
|
Trajan Scientific and Medical
1304002000-50F |
Naturfarben | 50 μm (0.002 Zoll) |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15711059
|
Trajan Scientific and Medical
1304003006-50F |
Schwarz | 75 μm (0.003 Zoll) |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15751059
|
Trajan Scientific and Medical
1304004001-50F |
Rot | 100 μm (0.004 Zoll) |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15791059
|
Trajan Scientific and Medical
1304005005-50F |
Grün | 125 μm (0.005 Zoll) |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15731069
|
Trajan Scientific and Medical
1304006002-50F |
Gelb | 150 μm (0.006 Zoll) |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
2 bis 14 | |
50 ft. | |
100 °C |
360 μm | |
PEEK |
Nur für Forschungszwecke