Learn More
3M™ PELTOR™ CH-3 Headset nur mit Hörfunktion
3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets nur mit Hörfunktion verbinden sich einfach und zuverlässig mit dem FLX2 Kabelsystem. Sie zeichnen sich durch ein Lautsprechersystem aus, das für die Sprachfrequenz in lärmintensiven Umgebungen optimiert ist, sowie ein modernes Design der Kapseln, das hohen Komfort und hohe Dämpfung bietet.
2210.00 €
Spezifikation
Farbe | Blue |
---|---|
Produkttyp | Communication Headset |
Geräuschpegel | 25 dB |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17879066
|
3M™
7100203297 |
Hard Hat |
2210.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17889066
|
3M™
7100203639 |
2210.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mit 3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets nur mit Hörfunktion schützen Sie Ihr Gehör und können dabei trotzdem Gespräche mithören.
- Diese Headsets nur mit Hörfunktion verfügen über ein CH-3 Lautsprechersystem, das für die Sprachfrequenz in lärmintensiven Umgebungen optimiert ist und die Effizienzanforderungen heutiger digitaler Geräte erfüllt.
- Das FLX2 Kabelsystem sorgt für eine einfache und zuverlässige Verbindung, und das moderne Design der Kapseln bietet hohen Komfort und hohe Dämpfung.
- Alle kritischen Teile sind strengstens getestet und lassen sich ohne spezielle Werkzeuge leicht wechseln.
- Das trägt zu niedrigen Wartungskosten bei. Lieferbar mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung.
- Erhältlich als Standardmodell in leuchtendem Gelb oder zum Zeichen der Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche (Ex-Schutz) in leuchtendem Blau.
Spezifikation
Blue | |
Communication Headset | |
25 dB |