Learn More
3M™ PELTOR™ FLX2 Cable for CH-3 Listen Only Headset
Click to view available options
Modell:
FLX2-203
FLX2-205
Zur Verwendung mit (Geräte):
2.5 mm mono plug
3.5 mm mono plug
Beschreibung
- For use with CH-3 Listen-Only Headsets
- Simple and reliable connection to a wide variety of handheld devices.
- Coiled polyurethane cable
- Aramid fiber reinforced
- Robust and highly flexible
Compliance
3M™ Gehörschutz muss in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen.
Spezifikation
Farbe | Black |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 3.5 mm mono plug |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enables connection to listen-only CH-3 Headsets with Hytera, Icom, Kenwood or Motorola radios |
Modell | FLX2-205 |
Paare pro Packung | Je 1 |
Produkttyp | FLX2 Cable |