Learn More
MedChemExpress Pembrolizumab
MedChemExpress Pembrolizumab (MK-3475) is a humanized IgG4 antibody inhibiting the programmed cell death 1 (PD-1) receptor, used in cancer immunotherapy.
Marke:  MedChemExpress HY-P9902
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 16452278
  • 934.20 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PD-1/PD-L1
Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Shipping with dry ice
5 mg
Inhibitory Antibodies
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.