Learn More
Pemirolast potassium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494387
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494387 50 mg 50 Milligramm
16488356 100 mg 100 Milligramm
16478518 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494387 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0538A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pemirolast potassium
Physikalische Form Solid
CAS 100299-08-9
Farbe Yellowish Green
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H7KN6O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym TWT-8152 BMY 26517
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (187.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=N[N-]N=N2)=CN=C3N1C=CC=C3C.[K+]
Molekulargewicht (g/mol) 266.3
Formelmasse 266.3
Reinheit (%) 99.93%
Güte Research