Learn More
Pemirolast potassium, MedChemExpress
Beschreibung
Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pemirolast potassium |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 100299-08-9 |
| Farbe | Yellowish Green |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H7KN6O |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | TWT-8152 BMY 26517 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (187.76 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |