Learn More
Penicillin G sodium salt, MedChemExpress
Beschreibung
Penicillin G sodium salt is a typical β-lactam antibiotic.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Penicillin G sodium salt |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 69-57-8 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H17N2NaO4S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Benzylpenicillin sodium salt |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM) |
| Mehr anzeigen |