Learn More
Pentafluoranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433957 100 g 100 Gramm
11413957 5 g 5 Gramm
11423957 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19348.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline finds it uses in the preparation of pentafluorophenylammonium triflate, an efficient catalyst for esterification and thioesterification. It is also used in the synthesis of various titanium complexes having two anionic [N, O-] bidentate salicylaldiminato ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilin wird bei der Herstellung von Pentafluorophenylammonium Triflat verwendet, einem effizienten Katalysator für die Veresterung und Thioesterung. Es wird auch in der Synthese von verschiedenen Titan-Komplexen mit zwei anionischen [N, O-]-Bidentat-Salicylaldiminato-Liganden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol und organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-60-8
Summenformel C6H2F5N
Molekulargewicht (g/mol) 183.08
MDL-Nummer MFCD00007643
InChI-Schlüssel NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
SMILES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluoroaniline
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Dichte 1.744
Siedepunkt 156°C to 157°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Menge 100 g
Beilstein 1819387
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,and organic solvents. Insoluble in water.
IUPAC-Name Pentafluoranilin
Formelmasse 183.08
Reinheit (%) ≥98%